This product has been tested on 1% agarose gel with formaldehyde. It has not been specifically qualified for use with glyoxal, however there is no reason to suspect that it would not be suitable. See the reference in the link below comparing formaldehyde to glyoxal:
https://link.springer.com/protocol/10.1385/0-89603-127-6:1
Kluczowe dokumenty
R7020
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb
for RNA electrophoresis
Synonim(y):
RNA agarose gel electrophoresis ladder, RNA agarose gel electrophoresis marker, northern blot ladder, northern blot marker, ssRNA ladder, ssRNA marker, tRNA ladder, tRNA marker
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
liquid
zastosowanie
25 uses
przydatność
suitable for electrophoresis (RNA)
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb has been used as a molecular weight marker for northern blot hybridization.[1]
Komponenty
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Powiązane treści
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
-
Can I denaturate it using Glyoxal?