H4791
BMP2, human
BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
Synonim(y):
BMP-2
About This Item
Polecane produkty
product name
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Postać
lyophilized powder
siła działania
≤60 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 30-38 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg Endotoxin level
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMP2(650)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.