Kluczowe dokumenty
C-12720
Sigma-Aldrich
Ludzkie osteoblasty (HOB)
500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki HOB
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human bone (knee and hip joints)
opakowanie
pkg of 500,000 cells
morfologia
(osteoblasts)
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Pochodzenie linii komórkowej
Tkanka kostna
Zastosowanie
Pierwotne ludzkie osteoblasty (HOB) są izolowane z tkanki gąbczastej kości udowej z okolicy stawu kolanowego lub biodrowego (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i są dostarczane w formacie kriokonserwowanym. Wybarwiają się pozytywnie na fosfatazę alkaliczną i mogą być mineralizowane przy użyciu PromoCell Mineralization Medium. Osteoblasty są pochodzenia mezenchymalnego i są głównie odpowiedzialne za tworzenie i przebudowę kości. In vivo wytwarzają one macierz zewnątrzkomórkową bogatą w kolagen typu I, zwaną osteoidem. Podczas rozwoju osteoblasty przechodzą proces dojrzewania zwany osteogenezą. Kiedy zostają zamknięte w macierzy kostnej, przestają proliferować i stają się osteocytami.
Jakość
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Osteoblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Furthermore, histochemical tests for alkaline phosphatase and bone mineralization are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions lacking antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Ostrzeżenie
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Rutyna subkultury
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Inne uwagi
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 20000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Fosfataza alkaliczna dodatnia, Mineralizacja przetestowana Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Polecane produkty
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilaria Lorenzon et al.
Cells, 9(1) (2019-12-28)
Platinum-based chemotherapy is the therapy of choice for epithelial ovarian cancer (EOC). Acquired resistance to platinum (PT) is a frequent event that leads to disease progression and predicts poor prognosis. To understand possible mechanisms underlying acquired PT-resistance, we have recently
Produkty
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Pierwotne ludzkie osteoblasty i pożywki do optymalnego wzrostu i mineralizacji ludzkich kultur osteoblastów. Protokoły obsługi, pasażowania komórek, pożywek i stosowania produktu.
Przegląd komórek pierwotnych i mediów wykorzystywanych w hodowlach biomedycznych podkreśla różnice w stosunku do linii komórkowych.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.
Protokół hodowli komórkowej stosowany do różnicowania pierwotnych ludzkich osteoblastów w komórki kostne w ciągu 2-3 tygodni.