Merck
93369
Sigma-Aldrich
Trizma® Buffer substance
pH 7.2
Synonim(y):
Tris Buffer substance, Tris(hydroxymethyl)aminomethane Buffer substance
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder or crystals
masa cząsteczkowa
average mol wt 153.8
pH
6.9±0.1 (37 °C, 0.05 M)
7.2±0.1 (25 °C, 0.05 M)
7.8±0.1 (5 °C, 0.05 M)
rozpuszczalność
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2