Kluczowe dokumenty
92228
D-Arabino-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
D-Arabinonic acid γ-lactone, D-Arabinono-1,4-lactone, D-Arabonic acid-1,4-lactone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
crystals
aktywność optyczna
[α]/D 72.0±8.0°, c = 1 in H2O
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
Klucz InChI
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)