Kluczowe dokumenty
89380
Sigma-Aldrich
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
lyophilized
Synonim(y):
DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
Produkt 89380 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Formularz
lyophilized
jakość
lyophilized
zanieczyszczenia
salt, none detected
≤5% protein (BCA)
stosunek absorbancji
A260/280 nm ~1.6
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus was used in the preparation of DNA-binding protein-sized quantum dots.[1]
Ilość
A260/mg >13,
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Temperature-and salt-dependent binding of long DNA to protein-sized quantum dots: thermodynamics of ?inorganic protein?-DNA interactions
Rahina M et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 14-17 (2000)
Youngsil Seo et al.
Scientific reports, 10(1), 2140-2140 (2020-02-09)
Intrabodies, antibodies expressed within cells, offer an interesting way to target intracellular molecules, making them potentially useful for biotechnology and medicine. However, it remains controversial whether full-size IgG intrabodies expressed in the reducing environment of the cytosol of mammalian cells