Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 291,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-666-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89117
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Phenyl-β-D-glucuronide, ≥99.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤8% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
WVHAUDNUGBNUDZ-GOVZDWNOSA-N
General description
Phenyl-β-D-glucuronide is majorly used as a reference standard in chromatographic and mass spectrophotometry studies for quantifying glucuroconjugate metabolites in plasma and urine samples.
Application
Phenyl-β-D-glucuronide has been used as a nonpeptide chromogen for testing biuret reagent and as a reference standard for phenol analysis in urine samples.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤8% water | impurities - | impurities - | impurities ≤12% water |
| optical activity [α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 78555-100MG | 04061833054611 |
| 78555-25MG | 04061833054628 |