Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14NNaO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.26
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
impurities
≤12% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H15NO7.Na/c17-10-11(18)13(14(20)21)23-15(12(10)19)22-8-5-1-3-7-4-2-6-16-9(7)8;/h1-6,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
QYRMLNFJXNJXLO-KSOKONAESA-M
Application
Substrate for detection of β-D-glucuronidase, yields a brown precipitate upon cleavage; E. coli detection
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?