Kluczowe dokumenty
74565
Eriodictyol
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone, Eriodictiol, Huazhongilexone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2C(=O)C[C@H](Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O6/c16-8-4-11(19)15-12(20)6-13(21-14(15)5-8)7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-5,13,16-19H,6H2/t13-/m0/s1
Klucz InChI
SBHXYTNGIZCORC-ZDUSSCGKSA-N
informacje o genach
mouse ... Hexa(15211)
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)