Merck
55861
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
5 μm particle size, std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Synonim(y):
PS-MAGFluoOrange_SA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
opis
size: 5μm
skład
iron oxide, ≥20%
stężenie
0.1% (solid)
wielkość cząstki
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
gęstość
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescencja
λex 525 nm; λem 554 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Komponenty
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Komentarz do analizy
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C