Merck
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21BrClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
suitable as substrate for lipase
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)