290R-1
MUC1 (EP85) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
Mucin 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP85, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (290R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (290R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (290R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (290R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (290R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (290R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (290R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (290R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (290R-18-RUO)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
breast, colon (and Associated adenocarcinomas)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... MUC1(4582)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2