271M-1
Inhibin, alpha (R1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R1, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (271M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (271M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (271M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (271M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (271M-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5-1:100
izotyp
IgG2a
kontrola
adrenal cortex
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
cytoplasmic
informacje o genach
human ... INHA(3623)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |