Merck
19474
Sigma-Aldrich
Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-Eriodictyol 7-O-β-D-glucopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavanone 7-β -D-glucopyranoside, Eriodictyol 7-O-glucoside, Miscanthoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.39
Beilstein:
1336490
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
plant leaves (Acer mono)
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
mp
252 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C[C@H](Oc3c2)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H22O11/c22-7-16-18(27)19(28)20(29)21(32-16)30-9-4-12(25)17-13(26)6-14(31-15(17)5-9)8-1-2-10(23)11(24)3-8/h1-5,14,16,18-25,27-29H,6-7H2/t14-,16+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Klucz InChI
RAFHNDRXYHOLSH-SFTVRKLSSA-N
Opis ogólny
Eriodictyol 7-O-β-D-glukopiranozyd został wyizolowany z metanolowego ekstraktu z liści Acer mono, które są powszechnie stosowane w krajach azjatyckich w leczeniu różnych chorób. [1]
Działania biochem./fizjol.
Flawonoid, który wykazuje działanie przeciwutleniające, silny zmiatacz wolnych rodników[2].
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maja Friščić et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 51(12), 1211-1236 (2016-09-14)
Plants produce a great number of metabolites with potentially useful biological activities. Species from the genus Globularia (Plantaginaceae) are known as sources of different phenolic and iridoid compounds. Globularia alypum L. is a medicinal plant used as a healing agent
Qingwen Hu et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(6), 1927-1932 (2012-04-03)
Eriodictyol-7-O-glucoside, a flavonoid isolated from Dracocephalum rupestre, is among the most potent free radical scavenger. In the present study, we identified eriodictyol-7-O-glucoside as a novel nuclear factor E2-related factor 2 (Nrf2) activator using a high-throughput cellular screening method. This compound
Hyekyung Yang et al.
Journal of natural products, 68(1), 101-103 (2005-02-01)
Two new stilbene glycosides, 5-O-methyl-(E)-resveratrol 3-O-beta-d-glucopyranoside (1) and 5-O-methyl-(E)-resveratrol 3-O-beta-D-apiofuranosyl-(1-->6)-beta-d-glucopyranoside (2), were isolated from the leaves of Acer mono, along with seven known compounds. Among these compounds, 1, 2, and quercetin (3) showed significant hepatoprotective activities against H(2)O(2)-induced toxicity in