Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5ccc(cc5)OC
InChI
1S/C28H32O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-9,11,19,21-29,31-36H,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI key
YFVGIJBUXMQFOF-PJOVQGMDSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linarin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?