NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, human prostate, Epithelial
Umiarkowanie dobrze zróżnicowany rak gruczołu krokowego, wczesne stadium
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Stemline Keratinocyte Medium II (Sigma S0196) + Stemline Keratinocyte Growth Supplement (Sigma S9945) + 2 mM Glutamine + 2% Fetal Bovine Serum (FBS). Stwierdzono, że dodanie 2% surowicy zwiększa żywotność komórek.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10 wysiewając około 3 x104komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Ważne jest, aby inaktywować trypsynę równą objętością inhibitora trypsyny (podłoże hodowlane zawiera zbyt niską zawartość surowicy, aby inaktywować trypsynę). Aby usunąć wszystkie ślady trypsyny i inhibitora trypsyny, należy odwirować komórki i ponownie zawiesić je w świeżej pożywce. Pożywkę należy zmieniać co drugi dzień.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 42(8-9), 273-280 (2006-12-14)
Three-dimensional epithelial culture models are widely used to emulate a more physiologically relevant microenvironment for the study of genes and signaling pathways. Prostate epithelial cells can grow into solid cell masses or acinus-like spheroids in Matrigel. To test if the
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value