Merck
72260
Sigma-Aldrich
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (KT)
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(ClO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥98.0% (KT)
Formularz
crystals
jakość
crystallized
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
140 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heksahydrat nadchloranu niklu(II) jest uwodnioną solą niklu(II).
Zastosowanie
Heksahydrat nadchloranu niklu(II) może być stosowany w syntezie nadchloranu tris(2,2′-bipirydyloaminy)niklu(II) i 4,7,7-trimetylo-3,4,5,6,7,8-heksahydrobenzopirano-2(H),5-dionu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nickel (II)-2, 2'-dipyridylamine system. I. Synthesis and stereochemistry of the complexes.
Hurley TJ and Robinson MA.
Inorganic Chemistry, 7(1), 33-38 (1968)
A new method for enol lactone synthesis by a Michael addition/cyclization sequence.
Itoh K and Kanemasa S.
Tetrahedron Letters, 44(9), 1799-1802 (2003)