Merck
251755
Sigma-Aldrich
Osmium tetroxide solution
4 wt. % in H2O
Wybierz wielkość
2 ML
535,00 zł
5 ML
807,00 zł
10 ML
1370,00 zł
535,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu16 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
535,00 zł
5 ML
807,00 zł
10 ML
1370,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
OsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
535,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu16 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1.23 psi ( 20 °C)
3.55 psi ( 55 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
3.5-4.5% (OsO4)
4 wt. % in H2O
gęstość
1.0 g/mL at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
OsO4 (4wt% in H2O) is widely employed in organic synthesis especially for hydroxylation reactions. Additionally, it is also involved in the oxidative cleavage of alkenes.
Zastosowanie
  • Barwienie w mikroskopii elektronowej wspomaganej promieniowaniem rentgenowskim in situ dużych próbek biologicznych..: W tym badaniu zbadano zastosowanie roztworu tetratlenku osmu do barwienia w mikroskopii elektronowej wspomaganej promieniowaniem rentgenowskim, poprawiając wizualizację dużych próbek biologicznych (Ströh et al., 2022).
  • Zastosowanie mikroskopu elektronowego do cytochemicznej reakcji peroksydazy w leukocytach salamandry...: Zastosowanie roztworu czterotlenku osmu w mikroskopii elektronowej poprawia analizę cytochemiczną reakcji peroksydazy w leukocytach salamandry, zapewniając wyraźne i szczegółowe obrazy (MITSUI, 1960).
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric induction in the reaction of osmium tetroxide with olefins.
Hentges SG and Barry Sharpless K.
Journal of the American Chemical Society, 102(12), 4263-4265 (1980)
On stereochemistry of osmium tetroxide oxidation of allylic alcohol systems: empirical rule.
Cha JK, et al.
Tetrahedron Letters, 24(37), 3943-3946 (1983)
Kinetics of Oxidation of Some Fluoroquinolones by Hexacyanoferrate (III) in Alkaline Medium.
Diab N, et al.
International Journal of Chemistry (Canadian Center of Science and Education), 34(2), 1388-1388 (2013)
Manuel Marx et al.
Nature protocols, 7(2), 394-407 (2012-02-04)
In this report, we describe a reliable protocol for biocytin labeling of neuronal tissue and diaminobenzidine (DAB)-based processing of brain slices. We describe how to embed tissues in different media and how to subsequently histochemically label the tissues for light
Yukihiko Sugita et al.
The Journal of general virology, 92(Pt 11), 2485-2493 (2011-07-29)
Negatively stained influenza virions sometimes show irregular morphology and are often referred to as pleomorphic. However, this irregular morphology has not been visualized when ultrathin-section transmission and scanning electron microscopies are used. This study focused on the effects of ultracentrifugation
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf