Merck
184519
Sigma-Aldrich
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.07
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
475 °F
granice wybuchowości
8 %
zanieczyszczenia
acidity, passes test
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.363 (lit.)
tw
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
gęstość
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Petroleum ether is a colorless liquid. Extracts of leaves of Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) have been prepared in petroleum ether and were evaluated for antiinflammatory, analgesic and antipyretic activities. Pentanes and hexanes are the major constituents of petroleum ether.
Petroleum ether is a mixture of low boiling aliphatic hydrocarbons (mainly hexane and pentane) that is generally used as a laboratory solvent.
Zastosowanie
Petroleum ether has been used for the analysis of total dietary fiber content by employing a total dietary fibre assay kit. It may be used in the absorption chromatographic purification of organic compounds.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lide DR
CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 783-783 (1994)
S Edelfors et al.
Pharmacology & toxicology, 84(5), 197-200 (1999-06-11)
Female rats were exposed to white spirit (400 and 800 ppm for 6 hr/day) at day 7-20 during pregnancy. Thirty-five days after birth all female offspring were sacrificed, the brains removed, and the synaptosomal fractions prepared for in vitro studies.
P S Tofts et al.
Magnetic resonance imaging, 15(1), 69-75 (1997-01-01)
The selection of a suitable low dielectric constant liquid for radiofrequency coil nonuniformity measurements is described. Measurements of dielectric constant (relative permittivity) were made on a range of candidate liquids. After excluding liquids that were too inflammable or too viscous
Rapid chromatographic technique for preparative separations with moderate resolution.
Still WC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2923-2925 (1978)