Merck
ZZ-100MG-PUR
Sigma-Aldrich
Recombinant Mouse IgG B2
greener alternative
bottle of 100 mg
Synonim(y):
Bloker przeciwciał, HAMA, Oczyszczone mysie IgG, Pasywny bloker przeciwciał, Rekombinowane mysie IgG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
Materiały
PETG bottle
klon
recombinant monoclonal
opis
Phosphate Buffer Saline
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
liquid
opakowanie
bottle of 100 mg
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
~5 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
lateral flow assay: suitable
pH
7.2
izotyp
IgG
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt został opracowany w ramach programu Design for Sustainability (DfS). Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DfS.
Rekombinowane mysie IgG to nowy, zrównoważony zamiennik mysich IgG pochodzących z surowicy, zapewniający producentom i badaczom ściśle kontrolowane, niepochodzące od zwierząt rozwiązanie blokujące, które skutecznie zmniejsza niespecyficzne interferencje przeciwciał w testach diagnostycznych, jednocześnie poprawiając odtwarzalność partii i dokładność testu, a jednocześnie upraszczając przepisy dotyczące importu.
Rekombinowana mysia IgG jest oferowana w dwóch unikalnych mieszankach zapewniających różne formuły do wyboru i optymalizacji w celu uzyskania najlepszych wyników w ramach określonego testu immunologicznego. Formuły zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić równoważną lub lepszą skuteczność blokowania w porównaniu z mysimi IgG pochodzącymi z surowicy. Ta rekombinowana mysia IgG B2 została opracowana w podobnej formule jak B1, ale z ukierunkowaną zdolnością blokowania, aby specyficznie wiązać ludzkie przeciwciała anty-mysie obecne w próbkach surowicy/osocza i zmniejszać niespecyficzne wiązanie w systemie testu immunologicznego z wykorzystaniem przeciwciał wychwytujących i wykrywających. W niektórych protokołach to ukierunkowane wiązanie może skutkować niższym wymaganym stężeniem w porównaniu ze standardową mysią IgG pochodzącą z surowicy.
Cechy i korzyści
  • Zrównoważone pozyskiwanie bez udziału zwierząt.
  • Odtwarzalność partii dzięki pochodzącemu z klonów, hodowanemu supernatantowi zamiast zbiorczej surowicy.
  • Bezpieczeństwo skalowalnych dostaw z terminową dostawą.
  • Ściśle kontrolowana produkcja zapewniająca optymalną wydajność.
  • Uproszczone przepisy i ograniczenia importowe.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.