Merck
Z805424
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
optical glass
producent / nazwa handlowa
Hellma (700.000-OG)
Parametry
360-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
53 mm × 55 mm × 25 mm
objętość komory
40000 μL
długość ścieżki
20 ± 0.2 mm
Opis ogólny
with glass lids
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta