Kluczowe dokumenty
Z802573
Hellma® TrayCell
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 (factor 50) mm ± 0.02 mm × 1.0 (factor 10) mm ± 0.02 mm, chamber volume 0.7-4 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma (105.800-UVS)
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × wys. × wys
68.5 mm × 75 mm × 80 mm
wys. centrum pomiarowego
8.5 mm × 15 mm × 20 mm, aperture
objętość komory
0.7-4 μL
długość ścieżki
0.2 (factor 50) mm ± 0.02 mm × 1.0 (factor 10) mm ± 0.02 mm
Opis ogólny
TrayCell jest światłowodową ultra-mikro kuwetą przeznaczoną do analizy UV/Vis mikroobjętości DNA/RNA i białek.
TrayCell jest przeznaczona do pomiarów np. próbek DNA/RNA lub białek i umożliwia bardzo dokładną analizę bardzo małych próbek z niezwykłą powtarzalnością. Wymiary kuwety TrayCell są równoważne standardowej kuwecie, dzięki czemu może ona pracować w większości spektrofotometrów.
Dzięki zintegrowanemu odchyleniu wiązki i zastosowaniu światłowodów możliwy jest pomiar próbki bezpośrednio na powierzchni okna optycznego. Nasadka z lustrem zapewnia dobrze zdefiniowaną optyczną ścieżkę światła i zapobiega wysychaniu próbki. Pomiar pozostaje powtarzalny, ponieważ próbka nie zostanie wzbogacona przez odparowanie rozpuszczalnika.
W zestawie: 2 nasadki o długości ścieżki optycznej 0,2 i 1,0 mm, 2 adaptery dla wysokości środkowej 15 mm i 20 mm, śrubokręt do adaptera wysokości środkowej, pudełko premium do przechowywania.
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
TrayCell is a trademark of Hellma GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)