Kluczowe dokumenty
Z800058
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 ± 0.010 mm, chamber volume 130 μL
Wybierz wielkość
1 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma (106-QS)
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer.
45 mm × 12.5 mm
objętość komory
130 μL
długość ścieżki
0.5 ± 0.010 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
komórki z odłączanymi okienkami, komórki prostokątne
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)