Przejdź do
Z600598
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
732,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 105-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
25 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
300 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600210Z600199Z802492
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
description
with 2 polished windows
chamber volume
300 μL
chamber volume
700 μL
chamber volume
700 μL
chamber volume
500 μL
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the length of the item?
    1 answer
    1. The dimensions of this product are as follows:
      Height (length) - 25 mm
      Width - 12.5 mm
      Depth - 12.5 mm