Kluczowe dokumenty
Z801178
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 7000 μL
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 104-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
objętość komory
7000 μL
długość ścieżki
50 mm
metoda wykrywania
photometric
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)