Przejdź do
Z600024
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Synonim(y):
Precision Optical Cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 6040-OG
parameter
360-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
without lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600075Z600288Z801178
description
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
description
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 7000 μL
material
optical glass
material
Herasil quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 6040-OG
manufacturer/tradename
Hellma 6040-UV
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
50 mm
parameter
360-2,500 nm spectral range
parameter
260-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
1,400 μL
chamber volume
7000 μL
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)