Kluczowe dokumenty
Z2500000
Zolpidem tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
662,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
662,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zolpidem
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Klucz InChI
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)