Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001696, traceable to USP 1671480
API family
tolterodine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(C)C)(C(C)C)CC[C@H](c2c(ccc(c2)C)O)c1ccccc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m01/s1
InChI key
TWHNMSJGYKMTRB-CDHDNNKHSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolterodine Tartrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?