Kluczowe dokumenty
Y0001936
(−)-Epigallocatechin-3-O-gallate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Epigallocatechin gallate, (−)-cis-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxy-flavane-3-gallate, EGCG
Wybierz wielkość
686,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
686,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
catechins
producent / nazwa handlowa
EDQM
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4cc(O)c(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
Klucz InChI
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.