Merck
Y0001757
Bromhexine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Bromhexine hydrochloride, 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
Wybierz wielkość
15 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20Br2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.59
Beilstein:
4848376
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bromhexine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
Klucz InChI
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Bromhexine for system suitability EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)