Kluczowe dokumenty
Y0001658
Brimonidine tartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
5 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16BrN5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.22
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
brimonidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1c2nccnc2ccc1NC3=NCCN3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
Klucz InChI
QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Winian brymonidyny EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel J Schuster et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(33), 13538-13546 (2013-08-16)
We recently showed that spinal synergistic interactions between δ opioid receptors (δORs) and α2A adrenergic receptors (α2AARs) require protein kinase C (PKC). To identify which PKC isoforms contribute to analgesic synergy, we evaluated the effects of various PKC-isoform-specific peptide inhibitors
Mohammed M Ibrahim et al.
Pharmaceutical research, 30(11), 2818-2831 (2013-06-19)
Preparation of topical ophthalmic formulations containing brimonidine-loaded nanoparticles prepared from various biodegradable polymers-PCL, PLA and PLGA-for sustained release of brimonidine as a once daily regimen for management of glaucoma. Nanoparticles were prepared using spontaneous emulsification solvent diffusion method then characterized
Patrick Budengeri et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 29(5), 474-479 (2013-02-06)
To evaluate the efficacy and tolerability of the fixed-combination brimonidine 0.2%/timolol 0.5% (FCBT) compared with the fixed-combination dorzolamide 2%/timolol 0.5% (FCDT) in the treatment of patients with elevated intraocular pressure (IOP). Pertinent randomized controlled trials comparing FCBT with FCDT in
T Realini et al.
Eye (London, England), 27(7), 841-847 (2013-05-04)
To describe pooled efficacy and safety data from two phase 3 studies comparing brinzolamide 1%/brimonidine 0.2% fixed combination (BBFC) with its component medications, brinzolamide and brimonidine, in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Data were pooled from two nearly
Jie Shen et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(2), 1056-1066 (2014-01-23)
We compared ocular and systemic pharmacokinetics of brimonidine and dexamethasone following a single intravitreal dose in animals with blood-retinal barrier (BRB) breakdown and in healthy controls. We induced BRB breakdown in rabbits by intravitreal injection of recombinant human VEGF165 and