Merck
Y0001419
Quetiapine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Quetiapine hemifumarate salt, 2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol hemifumarate, Quetiapine fumarate
Wybierz wielkość
2 MG
916,00 zł
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 MG
916,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N3O2S · 0.5C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
916,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
quetiapine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Klucz InChI
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Quetiapine for system suitability EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Quetiapine hemifumarate is a combined serotonin (5HT2) and dopamine (D2) receptor antagonist.
Quetiapine hemifumarate is an atypical antipsychotic, a combined serotonin (5HT2) and dopamine (D2) receptor antagonist.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andre Tapp et al.
Drug and alcohol dependence, 149, 18-24 (2015-02-16)
Cocaine addiction continues to be a significant healthcare issue, yet there are no FDA approved medications for the treatment of cocaine use disorder within the United States. This 12-week, prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study examined the effectiveness of quetiapine (Seroquel
Miho Shishikura et al.
Bioscience trends, 8(3), 149-154 (2014-07-18)
It is of importance to determine whether antipsychotic drugs currently prescribed for schizophrenia exert D-amino acid oxidase (DAO)-inhibitory effects. We first investigated whether human (h)DAO can metabolize D-kynurenine (D-KYN) to produce the fluorescent compound kynurenic acid (KYNA) by using high-performance
Piotr Kulinowski et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 235-245 (2015-02-24)
Motivation for the study was the lack of dedicated and effective research and development (R&D) in vitro methods for oral, generic, modified release formulations. The purpose of the research was to assess multimodal in vitro methodology for further bioequivalence study
Susanna Waters et al.
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996), 121(11), 1337-1347 (2014-05-13)
The dopaminergic stabilizers pridopidine [4-(3-(methylsulfonyl)phenyl)-1-propylpiperidine] and ordopidine [1-ethyl-4-(2-fluoro-3-(methylsulfonyl)phenyl)piperidine] inhibit psychostimulant-induced hyperactivity, and stimulate behaviour in states of hypoactivity. While both compounds act as dopamine D2 receptor antagonists in vitro, albeit with low affinity, their specific state-dependent behavioural effect profile is