Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
1750,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glucosamine
manufacturer/tradename
USP
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
General description
Application
- Glukozamina i siarczan chondroityny w tabletkach (Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets)
- Glukozamina i metylosulfonylometan w tabletkach
- Chlorowodorek glukozaminy
- Chlorek potasu siarczanu glukozaminy
- Siarczan glukozaminy i chlorek sodu
- Glukozamina w tabletkach
- Glukozamina, siarczan chondroityny i metylosulfonylometan w tabletkach
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥99%, BioReagent, suitable for cell culture |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family glucosamine | API family glucosamine | API family glucosamine | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glukozamina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?