Y0001366
Torasemide impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethyl [[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
torasemide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H17N3O5S/c1-2-23-15(20)18-24(21,22)14-9-16-7-6-13(14)17-12-5-3-4-11(8-12)10-19/h3-9,19H,2,10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,20)
Klucz InChI
GGJBUCBJVLHVQG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta