Kluczowe dokumenty
PHR3145
Związek pokrewny torsemidu A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinesulfonamide
Wybierz wielkość
2380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2380,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1672315
rodzina API
torsemide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 150 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1cccc(Nc2ccncc2S(N)(=O)=O)c1
InChI
1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
Klucz InChI
ZXPCUGWAKUIOOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)