Kluczowe dokumenty
Y0001291
Iodixanol impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5-[Acetyl[3-[acetyl[3-carbamoyl-5-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Iodixanol amide
Wybierz wielkość
10.025 MG
929,00 zł
929,00 zł
Produkt z limitem sprzedaży można kupić tylko w ograniczonej ilości miesięcznie.
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10.025 MG
929,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38I6N6O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1476.10
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
929,00 zł
Produkt z limitem sprzedaży można kupić tylko w ograniczonej ilości miesięcznie.
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
iodixanol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CN(c2c(c(c(c(c2I)C(=O)N)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H38I6N6O13/c1-11(48)43(27-23(35)17(29(39)54)21(33)18(24(27)36)30(55)40-3-13(50)8-45)6-16(53)7-44(12(2)49)28-25(37)19(31(56)41-4-14(51)9-46)22(34)20(26(28)38)32(57)42-5-15(52)10-47/h13-16,45-47,50-53H,3-10H2,1-2H3,(H2,39,54)(H,40,55)(H,41,56)(H,42,57)
Klucz InChI
ODLMOUNYBXWCKZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Iodixanol impurity E EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)