Merck
1343561
USP
Związek E związany z jodiksanolem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-[Acetyl[3-[acetyl[3-carbamoyl-5-[(2,3-dihydroxypropyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]-2-hydroxypropyl]amino]-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Iodixanol amide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H38I6N6O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1476.10
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iodixanol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CN(c2c(c(c(c(c2I)C(=O)N)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H38I6N6O13/c1-11(48)43(27-23(35)17(29(39)54)21(33)18(24(27)36)30(55)40-3-13(50)8-45)6-16(53)7-44(12(2)49)28-25(37)19(31(56)41-4-14(51)9-46)22(34)20(26(28)38)32(57)42-5-15(52)10-47/h13-16,45-47,50-53H,3-10H2,1-2H3,(H2,39,54)(H,40,55)(H,41,56)(H,42,57)
InChI key
ODLMOUNYBXWCKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)