Y0001168
Potassium clavulanate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-oxobutanoic acid, N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-L-tyrosine
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
potassium clavulanate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
ZMLAEOWQOQIWJT-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)