Merck
SML3854
Potassium clavulanate cellulose (1:1)
≥97% (NMR)
Synonim(y):
(2R,3Z,5R)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1), Z-(3R,5R)-2-(β-Hydroxyethylidene)clavam-3-carboxylic acid potassium clavulanate cellulose (1:1)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Masa cząsteczkowa:
237.25
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Clavulanic acid is an orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor. In combination with β-lactam antibiotic clavulanic acid can overcome antibiotic resistance in bacteria that produce β-lactamase. Clavulanic acid is produced by Streptomyces clavuligerus.
Orally available and potent mechanism-based β-lactamase inhibitor
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)