Y0001161
Carbasalate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl o-acetylsalicylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
carbasalate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)