Merck
Y0001131
Valsartan for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Valsartan, N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine
Wybierz wielkość
20 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H29N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valsartan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Walsartan do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Henry R Black et al.
Drugs, 69(17), 2393-2414 (2009-11-17)
Valsartan is a nonpeptide angiotensin receptor antagonist that selectively blocks the binding of angiotensin II to the angiotensin II type 1 receptor. The efficacy, tolerability and safety of valsartan have been demonstrated in large-scale studies in hypertension, heart failure (HF)
Adriaan A Voors et al.
Expert opinion on investigational drugs, 22(8), 1041-1047 (2013-05-15)
Heart failure remains a syndrome with a very high mortality rate and a poor quality of life. For patients with heart failure and a preserved ejection fraction (HFpEF), no drugs have shown to improve mortality and morbidity, and therefore novel
Zhenfeng Zheng et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 12(6), 414-421 (2010-07-02)
This was a systematic assessment of the efficacy and safety of telmisartan and valsartan for the management of blood pressure (BP) in patients with essential hypertension. The authors reviewed randomized controlled trials (RCTs) and quasi-RCTs comparing telmisartan and valsartan for
Erdal Tan Ishizuka et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(1), 74-80 (2014-12-17)
Extranodal marginal zone B-cell lymphoma (EMZL) is the most common subtype of conjunctival lymphoma, though its molecular mechanisms of pathogenesis are largely unknown. We attempted to explore the association of the renin-angiotensin system (RAS) and (pro)renin receptor ([P]RR) in the
Mike O Becker et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(7), 808-817 (2014-09-03)
Systemic sclerosis (SSc)-associated pulmonary arterial hypertension (PAH) portends worse outcome than other forms of PAH. Vasoconstrictive and vascular remodeling actions of endothelin (ET) 1 and angiotensin (Ang) II via endothelin receptor type A (ETAR) and Ang receptor type-1 (AT1R) activation