Merck
Y0001112
Gestodene
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one, Gestinol, SHB 331, WL 70
Wybierz wielkość
130 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
130 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
gestodene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
SIGSPDASOTUPFS-XUDSTZEESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Gestodene EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Gestodene is a synthetic progestin used as a contraceptive.
Gestodene is a synthetic progestin used as a contraceptive. Gestodene displays a high binding affinity to the progesterone receptor, and also binds strongly to adrogen and glucocorticoid receptors.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Cristina S Rebelo et al.
Contraception, 81(4), 309-315 (2010-03-17)
The purpose of this study was to evaluate the effect of long-term use of oral contraceptives (OC) containing 0.20 mg of ethinylestradiol (EE) combined with 0.15 mg of gestodene (GEST) on the peak aerobic capacity and at the anaerobic threshold
Sille Vaiksaar et al.
Perceptual and motor skills, 113(3), 764-772 (2012-03-13)
Eight female rowers (M age = 21.0 yr., SD = 2.8), using a monophasic oral-contraceptive pill, performed a 1-hr. rowing ergometer test (intensity: 70% VO2max) during the active-pill and non active-pill phases of the oral contraceptive cycle. No significant differences
Xiao-Fen Liu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 45(1), 87-92 (2011-03-01)
To establish a sensitive and specific method for simultaneous determination of gestodene, etonogestrel and ethinylestradiol in plasma by LC-MS/MS, plasma samples were extracted and derivatized before injection. An ESI ion source was used and operated in the positive ion mode
Ettore Caroppo et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 29(9), 973-977 (2012-06-13)
To report the long-term management of a case of premature ovarian insufficiency of unknown origin in a young woman with Crohn's disease. Here is reported the case of a 20 years old woman with Crohn's disease presenting with two years
Lothar A J Heinemann et al.
Contraception, 81(5), 401-407 (2010-04-20)
This study investigated whether gestodene-containing oral contraceptives (OCs) carry a higher risk of venous thromboembolism (VTE) than OCs containing progestins other than desogestrel and gestodene. The study was conducted based on the hypothesis that the biases and confounding factors that
Questions
  1. Hello, Please could you tell me what is purity of this chemical? Thank you, Best regards, Michal
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopeia. The purity reported on the current lot is 99.6 %.
      Please see the link below to review this document:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0001112_3.pdf