Merck
Y0001023
Nicotine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Nicotine hydrogen tartrate salt, (−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine (+)-bitartrate salt
Wybierz wielkość
1 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2 · 2C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.41
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
nicotine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
Klucz InChI
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Nikotyna do badania przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Prototype nicotinic acetylcholine receptor agonist; naturally occurring isomer.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
289.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
143.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Matthew L Banks
Experimental and clinical psychopharmacology, 22(3), 266-273 (2014-02-20)
Preclinical drug discrimination procedures have been useful in understanding the pharmacological mechanisms of the subjective-like effects of abused drugs. Converging lines of evidence from neurochemical and behavioral studies implicate a potential role of nicotinic acetylcholine (nACh) receptors in the abuse-related
June Bryan de la Peña et al.
Behavioural brain research, 272, 156-164 (2014-07-06)
Nicotine/cigarette addiction starts young. Indeed, most smokers started when they were adolescents. Adolescence has been implicated to be a critical period for nicotine/cigarette addiction, thus it is important to understand the consequences of such early exposure. In the present study
Yuan-yuan Zhang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 35(9), 1137-1149 (2014-08-05)
The non-neuronal acetylcholine system (NNAS) in endothelial cells participates in modulating endothelial function, vascular tone, angiogenesis and inflammation, thus plays a critical role in cardiovascular diseases. In this study, we used a proteomic approach to study potential downstream receptor-effectors of
Raphaël Eddine et al.
Scientific reports, 5, 8184-8184 (2015-02-03)
Midbrain dopamine (DA) neurons are key players in motivation and reward processing. Increased DA release is thought to be central in the initiation of drug addiction. Whereas dopamine neurons are generally considered to be activated by drugs such as nicotine
P P Muldoon et al.
British journal of pharmacology, 172(3), 869-882 (2014-09-27)
Abrupt discontinuation of nicotine, the main psychoactive component in tobacco, induces a withdrawal syndrome in nicotine-dependent animals, consisting of somatic and affective signs, avoidance of which contributes to drug maintenance. While blockade of fatty acid amide hydrolase, the primary catabolic