Przejdź do
P0021
Pantoprazole sodium hydrate
≥98% (HPLC), gastric proton pump inhibitor, powder
Synonim(y):
5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt hydrate, Pantozol hydrate, Protonix hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
1292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14F2N3O4S · Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pantoprazole sodium hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
CGJRLPRCWSHOFU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pantoprazole sodium hydrate has been used:
  • as a standard in high-performance liquid chromatography (HPLC){58
  • as a prazole to study its effects on prodrug activation and human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) inhibition
  • to study its effects on breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitors in various in vitro membrane preparations from various cell lines
Biochem/physiol Actions
Pantoprazole is a benzimidazole derivative,activated in acidic environment. It is useful in treating long term prophylaxis and acid-related disorders.
Pantoprazole has the potential to treat symptoms of heartburn and acid regurgitation. It also has been studied to treat Helicobacter pylori infection and duodenal ulcer.
Pantoprazole is a gastric proton pump inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acid-Sensing (Proton-gated) Ion Channels (ASICs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JN0004S4317D6196
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)