Przejdź do
PHL80892
Atropine sulfate
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
979,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6)C.[N+H]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
HOBWAPHTEJGALG-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1045009A1400000BP023
Atropine sulfate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP023
Atropine sulfate
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)