Merck
Y0000853
Fluvoxamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Fluvoxamine maleate, (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
Wybierz wielkość
1 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluvoxamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
Klucz InChI
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fluvoxamine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shohei Matsunami et al.
Behavioural brain research, 233(2), 577-586 (2012-06-12)
Behavioural effects of fluvoxamine (FLV, selective serotonin reuptake inhibitor) were examined in 1-2 week old domestic chicks. Chicks were tested in an I-shaped maze equipped with a feeder (ON feeder) that served 1 or 2 grains of millet at gradually
Md Shenuarin Bhuiyan et al.
Journal of pharmacological sciences, 121(3), 177-184 (2013-02-23)
Depression is associated with a substantial increase in the risk of developing heart failure and is independently associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Inversely, cardiovascular disease can lead to severe depression. Thus, therapy with selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)
Donatella Marazziti et al.
Human psychopharmacology, 27(4), 397-402 (2012-07-19)
In this study, we explored the possible relationships between plasma fluvoxamine levels and clinical features and/or response in adult obsessive-compulsive disorder (OCD) patients treated with this drug for 6 months. Twenty OCD outpatients of both sexes who were already taking
Anton J L M van Balkom et al.
Psychotherapy and psychosomatics, 81(6), 366-374 (2012-09-12)
To compare the effectiveness of second-step treatment with cognitive therapy (CT) versus fluvoxamine in patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) who are nonresponsive to exposure in vivo with response prevention (ERP). A 12-week randomized controlled trial at an outpatient clinic in
Michihiko Iijima et al.
Behavioural brain research, 235(2), 287-292 (2012-08-28)
Accumulated evidence indicates that metabotropic glutamate 5 (mGlu5) receptor blockade exerts antidepressant-like and anxiolytic-like effects in several animal models. The novelty-suppressed feeding (NSF) test is used to measure anxiety-induced hypophagia in rodents. Anxiogenic-like behavior can be counteracted by acute treatment