Merck
Y0000852
Estradiol benzoate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Estradiol 3-benzoate, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-benzoate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-benzoate, 3-Benzoyloxy-17β-estrol
Wybierz wielkość
10 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.49
Beilstein:
3107526
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
estradiol
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
191-198 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
Klucz InChI
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Used in a study of general steroid metabolism and clearing, as groundwork for anabolic steroid screening in athletes.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María-Esther Cruz et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(6), 1611-1621 (2014-05-14)
Intragastric or intraperitoneal ethanol (EtOH) treatment inhibits reproductive functions in females and male rats. The area of the hypothalamus where these effects take place is unknown. As the participations of the preoptic-anterior hypothalamic area (POA-AHA) in regulating ovulation is asymmetric
Keiko Arakawa et al.
Neuroendocrinology, 100(2-3), 162-177 (2014-10-11)
Exposure to stressors such as foot shock (FS) leads to increased expression of multiple inflammatory factors, including the proinflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1) in the brain. Studies have indicated that there are sex differences in stress reactivity, suggesting that the fluctuations
Patricia J Allen et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 130, 22-33 (2015-01-07)
Creatine is an antioxidant, neuromodulator and key regulator of energy metabolism shown to improve depressive symptoms in humans and animals, especially in females. To better understand the pharmacological effects of creatine, we examined its influence on depression-related hippocampal gene expression
Jesús Olayo-Lortia et al.
The journal of sexual medicine, 11(10), 2428-2438 (2014-07-24)
The multiple partner choice arena (MPCA) is an experimental setup in which male rats display a significant shortening of ejaculation latency, which is the main characteristic of premature ejaculation (PE) in men. Thus, the MPCA is a potential animal model
Kara J Connelly et al.
Endocrinology, 156(1), 193-202 (2014-10-21)
Peak bone mass, one of the most important predictors for fracture risk later in life, is attained during puberty and adolescence and influenced by neonatal and pubertal sex-specific gonadal hormones and GH-IGF-I secretion patterns. This study examined the effects of