Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2840,00 zł
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Quality Segment
agency
traceable to USP 1250041
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
estradiol
form
solid
packaging
pkg of 25 mg
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15,17,19,21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,17+,18+/m1/s1
InChI key
ZHTDDOWJIRXOMA-YVEZLPLXSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to USP 1250041 | agency - | agency USP | agency USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form solid | form powder | form - | form - |
| packaging pkg of 25 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estradiol Related Compound C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?