Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1320,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
USP 1251000, traceable to Ph. Eur. E1600000
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
estradiol
form
solid
packaging
pkg of 500 mg
mp
191-198 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ≥97% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| agency USP 1251000, traceable to Ph. Eur. E1600000 | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form - | form solid |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - | description - | description - |
| mp 191-198 °C (lit.) | mp 191-198 °C (lit.) | mp 191-198 °C (lit.) | mp 191-198 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estradiol Benzoate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?