Merck
Y0000820
Marbofloxacin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Marbofloxacin, 9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-piperazino)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-ij][1,2,4]benzoxadiazine-6-carboxylic acid, Zeniquin®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19FN4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
marbofloxacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(O)=O
InChI
1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
Klucz InChI
BPFYOAJNDMUVBL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Marbofloksacyna do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Informacje prawne
Zeniquin is a registered trademark of Pfizer, Inc.
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Vilalta et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(6), 542-549 (2014-06-07)
This study evaluated the theoretical clinical outcome of three marbofloxacin posology regimens in two groups of pigs (weaners and fatteners) for the treatment of Actinobacillus pleuropneumoniae (App) and Haemophilus parasuis (Hp) infection and the appearance of resistant bacteria due to
Xiaoqiang Liu et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 514-522 (2014-12-04)
This study explored and compared the mechanisms and selective concentration of resistance between a 3rd (pradofloxacin) and 2nd (ciprofloxacin) generation fluoroquinolone. Pradofloxacin- and ciprofloxacin-resistant mutants were selected by stepwise exposure of Escherichia coli (E. coli) to escalating concentrations of pradofloxacin
Seung Ryul Han et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(4), 397-402 (2014-05-06)
Danofloxacin is a synthetic fluoroquinolone with broad spectrum antibacterial activity that is used for the treatment of respiratory diseases in animal husbandry. However, danofloxacin has many adverse reactions and is toxic to humans. Especially, it detrimentally affects muscle, central nerve
Guyue Cheng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(30), 7899-7910 (2014-10-31)
Fluoroquinolones (FQNs) are broad-spectrum antibacterial agents widely used in animal husbandry and aquaculture. The residues and antimicrobial resistance of such antibiotics are a major public health concern. To realize multianalyte detection of FQN residues, a genetically modified bacterium, Escherichia coli
F Yang et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(6), 579-588 (2014-06-07)
Residue depletion of marbofloxacin in broiler chicken after oral administration at 5 mg/kg/day for three consecutive days was studied in this study. The areas under the concentration-time curve from 0 h to ∞ (AUC0-∞ s) of marbofloxacin in tissues and plasma were